Imprimer
Tétrabutylammonium hydroxyde 0.1 mol/l (0.1 N) dans le propanol-2/méthanol, Titripur® Reag. Ph. Eur., Reag. USP pour la titration en milieu non aqueux, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09162.0500 1.09162.1000 1.09162.1003
1.09162.0500EA 138 EUR
1.09162.0500 1.09162.1000 1.09162.1003
Tétrabutylammonium hydroxyde 0.1 mol/l (0.1 N) dans le propanol-2/méthanol, Titripur® Reag. Ph. Eur., Reag. USP pour la titration en milieu non aqueux, Supelco®
Tétrabutylammonium hydroxyde
Merck have introduced into the range of Titripur® Titrants some packs with additional technology - Supelco® SmartTitrants that use an RFID tag to provide a seamless data transfer between the smart titrator and the RFID tag on the label of the bottle of titrant. It will ensure that all information needed for method execution, result calculation and documentation is transferred to the titrator equipped with this technology. MettlerToledo Compact and Excellence titrators include this technology. Please see ordering table below for packs with RFID tag.
Formule: C₁₆H₃₇NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009425
Numéro CAS: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
ONU: 1987
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Form liquid
Amount-of-substance concentration 0.0994 - 0.1006
Measurement uncertainty +/- 0.0004
Traceability NIST SRM
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid