Imprimer
5-Amino-1,2,3,4-tétrahydrophtalazine-1,4-dione
Fournisseur: Serva
Synonyms: NSC 5064, Luminol, 5-Amino-2,3-Dihydro-1,4-Phthalazinedione, 5-Amino-2,3-dihydrophthalazine-1,4-dione
28085.02 28085.03
SERA28085.02EA 44 EUR
SERA28085.02 SERA28085.03
5-Amino-1,2,3,4-tétrahydrophtalazine-1,4-dione
5-Amino-1,2,3,4-tétrahydrophtalazine-1,4-dione
Formule: C₈H₇N₃O₂
MW: 177.16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006890
Numéro CAS: 521-31-3
EINECS: 208-309-4