Imprimer
5-Amino-1,2,3,4-tétrahydrophtalazine-1,4-dione 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: NSC 5064, Luminol, 5-Amino-2,3-Dihydro-1,4-Phthalazinedione, 5-Amino-2,3-dihydrophthalazine-1,4-dione
A14597.06 A14597.14 A14597.22
A14597.06EA 70.3 EUR
A14597.06 A14597.14 A14597.22
5-Amino-1,2,3,4-tétrahydrophtalazine-1,4-dione 98%
5-Amino-1,2,3,4-tétrahydrophtalazine-1,4-dione
Purity: 98% CAS No.: 521-31-3 Molecular Formula: C8H7N3O2 Formula Weight: 177.16 Odour: Odourless Melting Point: 325-330° Beilstein Reference: 383929 Merck Reference: 14,5600 MDL No.: MFCD00006890
Formule: C₈H₇N₃O₂
MW: 177.16 g/mol
Point de fusion: 325…330 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006890
Numéro CAS: 521-31-3
EINECS: 208-309-4