Pyridoxal-5'-phosphate monohydrate
Fournisseur: Serva
Synonyms:
Pyridoxal-5-phosphate hydrate, Pyridoxal 5-phosphate monohydrate, Pyridoxal 5'-phosphate monohydrate, (4-Formyl-5-hydroxy-6-methylpyridin-3-yl)methyl dihydrogen phosphate hydrate
33940.02
33940.03
SERA33940.02EA
0
EUR
SERA33940.02
SERA33940.03
Pyridoxal-5'-phosphate monohydrate
Pyridoxal-5'-phosphate monohydrate
Formule:
C₈H₁₀NO₆P·1H₂O MW: 265.17 g/mol (247.15 anhy) Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00149414 Numéro CAS: 41468-25-1 |