Imprimer
(2-Aminoéthoxy)(diphényl)borane 98,0 zS, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: 2-Aminoethyl diphenylborinate, 2-((Diphenylboryl)oxy)ethanamine
MQ200
8.41636.0005 8.41636.8500
8.41636.0005EA 114 EUR
8.41636.0005 8.41636.8500
(2-Aminoéthoxy)(diphényl)borane 98,0 zS, Sigma-Aldrich®
(2-Aminoéthoxy)(diphényl)borane
Formule: C₁₄H₁₆BNO
MW: 225.1 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00014823
Numéro CAS: 524-95-8
EINECS: 208-366-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
CAS 524-95-8
Synonyms Diphenylboric acid-2-aminoethyl ester
Hill Formula C₁₄H₁₆BNO
Molar Mass 225.09 g/mol
Melting Point 189 - 194 °C
Storage Store below +15°C.
Assay (HClO₄) ≥ 98,0 %(m)
Identity (IR) conforms