Imprimer
Hydroxyde de (R)-(-)-(3-carboxy-2-hydroxypropyl)triméthylammonium
Fournisseur: Serva
Synonyms: Levocarnitine, L-Carnitine, Vitamin BT, (R)-3-Hydroxy-4-(trimethylammonio)butanoate, R)-(-)-3-Hydroxy-4-(trimethylammonio)butyrate
16191.01 16191.02
SERA16191.01EA 0 EUR
SERA16191.01 SERA16191.02
Hydroxyde de (R)-(-)-(3-carboxy-2-hydroxypropyl)triméthylammonium
Hydroxyde de (R)-(-)-(3-carboxy-2-hydroxypropyl)triméthylammonium
Formule: C₇H₁₅NO₃
MW: 161.20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00038747
Numéro CAS: 541-15-1
EINECS: 208-768-0