Imprimer
Hydroxyde de (R)-(-)-(3-carboxy-2-hydroxypropyl)triméthylammonium
Fournisseur: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
53922-2 53922-3
BMOL53922-2EA 0 EUR
BMOL53922-2 BMOL53922-3
Hydroxyde de (R)-(-)-(3-carboxy-2-hydroxypropyl)triméthylammonium
Hydroxyde de (R)-(-)-(3-carboxy-2-hydroxypropyl)triméthylammonium
Formule: C₇H₁₅NO₃
Numéro MDL: MFCD00038747
Numéro CAS: 541-15-1
EINECS: 208-768-0