Lait en poudre (lait écrémé), en poudre
Fournisseur: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
54650-1
54650-2
54650-3
BMOL54650-1EA
70
EUR
BMOL54650-1
BMOL54650-2
BMOL54650-3
Lait en poudre (lait écrémé), en poudre
Lait en poudre (lait écrémé)
Température de stockage:
Température ambiante |
Numéro CAS:
999999-99-4 EINECS: 310-127-6 |