Imprimer
4-Nitrocinnamaldehyde principalement trans 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 3-(4-Nitrophenyl)acrylaldehyde
A11467.06 A11467.14 A11467.18
A11467.06EA 91 EUR
A11467.06 A11467.14 A11467.18
4-Nitrocinnamaldehyde principalement trans 98%
4-Nitrocinnamaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 1734-79-8 Molecular Formula: C9H7NO3 Formula Weight: 177.16 Odour: Characteristic Melting Point: 138-142° Beilstein Reference: 1565424 MDL No.: MFCD00007379
Formule: C₉H₇NO₃
Point de fusion: 138…142 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007379
Numéro CAS: 1734-79-8
EINECS: 217-076-8