Imprimer
4-(Dimethylamino)cinnamaldéhyde zS, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: p-Dimethylamino-Cinnamaldehyde
MQ200
8.22034.0010 8.22034.0002 8.22034.0500
8.22034.0010EA 134 EUR
8.22034.0010 8.22034.0002 8.22034.0500
4-(Dimethylamino)cinnamaldéhyde zS, Sigma-Aldrich®
4-(Dimethylamino)cinnamaldéhyde
Formule: C₁₁H₁₃NO
MW: 175.23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007002
Numéro CAS: 6203-18-5
EINECS: 228-267-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 135 - 138 °C
Molar Mass 175.22 g/mol