N-Éthylpyridine-4-méthylamine 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
N-(4-Pyridylmethyl)ethylamine, 4-(Ethylaminomethyl)pyridine
L13714.14
L13714.06
L13714.14EA
104
EUR
L13714.14
L13714.06
N-Éthylpyridine-4-méthylamine 96%
N-Éthylpyridine-4-méthylamine
Purity: 96%
CAS No.: 33403-97-3
Molecular Formula: C8H12N2
Formula Weight: 136.20
Flash Point: 89°(192°F)
Refractive Index: 1.5175
Boiling Point: 103-105°/8mm
Beilstein Reference: 471685
MDL No.: MFCD00023632
Formule:
C₈H₁₂N₂ MW: 136.20 g/mol Point d'ébullition: 103…105 °C (8 mmHg) Densité: 0.98 Point d'éclair: 89 °C (192 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00023632 Numéro CAS: 33403-97-3 EINECS: 251-506-5 |