Imprimer
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate p-toluidine sel (BCIP (p-toluidine sel), X-Phosphate)
Fournisseur: Roth Carl
Attention
6368.1 6368.2 6368.3
ROTH6368.1EA 44.9 EUR
ROTH6368.1 ROTH6368.2 ROTH6368.3
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate p-toluidine sel (BCIP (p-toluidine sel), X-Phosphate)
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate p-toluidine sel (BCIP (p-toluidine sel), X-Phosphate)
Formule: C₁₅H₁₅BrClN₂O₄P
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00040636
Numéro CAS: 6578-06-9
EINECS: 229-506-1