Imprimer
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt (BCIP-Na)
Fournisseur: Serva
Synonyms: 5-Bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl phosphate sodium, X-phosphate disodium salt, Sodium 5-bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl phosphate
15259.01 15259.02
SERA15259.01EA 0 EUR
SERA15259.01 SERA15259.02
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt (BCIP-Na)
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt (BCIP-Na)
Formule: C₈H₄BrClNNa₂O₄P
MW: 370.43 g/mol
Numéro MDL: MFCD00036757
Numéro CAS: 102185-33-1