Imprimer
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt (BCIP-Na)
Fournisseur: Roth Carl
A155.1 A155.2 A155.3 A155.4
ROTHA155.1EA 34.9 EUR
ROTHA155.1 ROTHA155.2 ROTHA155.3 ROTHA155.4
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt (BCIP-Na)
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt (BCIP-Na)
Formule: C₈H₄BrClNNa₂O₄P
Numéro MDL: MFCD00036757
Numéro CAS: 102185-33-1