Arsénate de calcium ≥95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
Calcium arsenate
39219.18
39219.30
39219.18EA
138
EUR
39219.18
39219.30
Arsénate de calcium ≥95%
Arsénate de calcium
Purity: 95%
CAS No.: 7778-44-1
Molecular Formula: Ca3(AsO4)2
Formula Weight: 398.03
Physical Form: -80 Mesh Powder
Density: 3.62
Appearance: White
Odour: Odourless
UN No.: 1573
MDL No.: MFCD00049407
Formule:
As₂Ca₃O₈ Densité: 3.62 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00049407 Numéro CAS: 7778-44-1 EINECS: 231-904-5 ONU: 1573 ADR: 6.1,II |