Imprimer
Benzylphosphonate de diéthyle ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A10645.0B A10645.18 A10645.30
A10645.0BEA 1320 EUR
A10645.0B A10645.18 A10645.30
Benzylphosphonate de diéthyle ≥99%
Benzylphosphonate de diéthyle
Purity: 99% CAS No.: 1080-32-6 Molecular Formula: C11H17O3P Formula Weight: 228.23 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4975 Boiling Point: 106-108°/1mm Beilstein Reference: 2580931 MDL No.: MFCD00009078
Formule: C₁₁H₁₇O₃P
MW: 228.23 g/mol
Point d'ébullition: 106…108 °C (1 mmHg)
Densité: 1.094
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009078
Numéro CAS: 1080-32-6
EINECS: 214-097-4