Imprimer
5-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 5-Fluoro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
H33239.09 H33239.18 H33239.03 H33239.06
H33239.09EA 0 EUR
H33239.09 H33239.18 H33239.03 H33239.06
5-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid 96%
5-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Purity: 96% CAS No.: 70060-13-8 Molecular Formula: C9H5FO2S Formula Weight: 196.19 Melting Point: 257-262° MDL No.: MFCD01927184
Formule: C₉H₅FO₂S
MW: 196.19 g/mol
Point de fusion: 257…262 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01927184
Numéro CAS: 70060-13-8