Imprimer
Benzo[b]thiophene-3-carboxylic acid 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 1-Benzothiophene-3-carboxylic acid
H50105.03 H50105.06 H50105.14
H50105.03EA 79.2 EUR
H50105.03 H50105.06 H50105.14
Benzo[b]thiophene-3-carboxylic acid 96%
Benzo[b]thiophene-3-carboxylic acid
Purity: 96% CAS No.: 5381-25-9 Molecular Formula: C9H6O2S Formula Weight: 178.22 Melting Point: 174-176° MDL No.: MFCD01846406
Formule: C₉H₆O₂S
MW: 178.22 g/mol
Point de fusion: 174…176 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01846406
Numéro CAS: 5381-25-9