Imprimer
4,4'-Dimethoxytrityl chloride ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A11626.06 A11626.14 A11626.22
A11626.06EA 53.1 EUR
A11626.06 A11626.14 A11626.22
4,4'-Dimethoxytrityl chloride ≥98%
4,4'-Dimethoxytrityl chloride
Purity: 98% CAS No.: 40615-36-9 Molecular Formula: C21H19ClO2 Formula Weight: 338.83 Melting Point: 121-127° Beilstein Reference: 2471942
Formule: C₂₁H₁₉ClO₂
Point de fusion: 121…127 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008409
Numéro CAS: 40615-36-9
EINECS: 255-002-6