Imprimer
Isocyanure de (p-toluenesulfonyl)methyle 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 1-((Isocyanomethyl)sulphonyl)-4-methylbenzene, Tosylmethyl isocyanide
182450250 182450050 182451000
ACRO182450250EA 130 EUR
ACRO182450250 ACRO182450050 ACRO182451000
Isocyanure de (p-toluenesulfonyl)methyle 98%
Isocyanure de (p-toluenesulfonyl)methyle
Formule: C₉H₉NO₂S
MW: 195.24 g/mol
Point de fusion: 111…113 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00000005
Numéro CAS: 36635-61-7
EINECS: 253-140-1
ONU: 2811
ADR: 6.1 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to beige to light brown Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 109 to 115 °C (Dec)
HPLC ≥97.5 %