Acide iminodi(acétique) ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
2,2'-Azanediyldiacetic acid
A11510.0E
A11510.22
A11510.36
A11510.0EEA
252
EUR
A11510.0E
A11510.22
A11510.36
Acide iminodi(acétique) ≥98%
Acide iminodi(acétique)
Purity: 98+%
CAS No.: 142-73-4
Molecular Formula: HN(CH2CO2H)2
Formula Weight: 133.10
Melting Point: ca 243° dec.
Beilstein Reference: 878499
Merck Reference: 14,4917
MDL No.: MFCD00004280
Formule:
C₄H₇NO₄ MW: 133.10 g/mol Point de fusion: ∼ 243 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004280 Numéro CAS: 142-73-4 EINECS: 205-555-4 |