Imprimer
2'-Phénylacétohydrazide pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: 2-Phenylacetohydrazide, N-Acetyl-N'-phenylhydrazine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20561.0050 8.20561.0010
8.20561.0050EA 0 EUR
8.20561.0050 8.20561.0010
2'-Phénylacétohydrazide pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2'-Phénylacétohydrazide
Formule: C₈H₁₀N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008672
Numéro CAS: 114-83-0
EINECS: 204-055-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 131 °C
Molar Mass 150.18 g/mol