Imprimer
Tricarbonate de dipraséodyme octahydraté ≥99.9%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Praseodymium(III) carbonate octahydrate
14609.14 14609.22
14609.14EA 102 EUR
14609.14 14609.22
Tricarbonate de dipraséodyme octahydraté ≥99.9%
Tricarbonate de dipraséodyme octahydraté
Purity: 99.9% CAS No.: 14948-62-0 Molecular Formula: Pr2(CO3)3.8H2O Formula Weight: 605.97 (461.85anhy) Physical Form: Crystalline Odour: Odourless MDL No.: MFCD00211307
Formule: C₃O₉Pr₂·8H₂O
MW: 605.97 g/mol (461.85 anhy)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00211307
Numéro CAS: 14948-62-0
EINECS: 227-578-9