Imprimer
Bleu alcian 8GX pour la microscopie, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Attention
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
05500-25G 05500-5G
05500-25GEA 666 EUR
05500-25G 05500-5G
Bleu alcian 8GX pour la microscopie, Sigma-Aldrich®
Bleu alcian
Alcian Blue 8GX is used as a heteroglycan stain for neutral, sulfated and phosphated mucopolysaccharides and glycosaminoglycans in tissues such as cartilage and extracellular matrices.
Formule: C₅₆H₆₈Cl₄CuN₁₆S₄
MW: 1298.86 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010720
Numéro CAS: 33864-99-2
EINECS: 251-705-7