Imprimer
Bleu alcian 8GX, certifié
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
400460100 400460250 400461000
ACRO400460100EA 247 EUR
ACRO400460100 ACRO400460250 ACRO400461000
Bleu alcian 8GX, certifié
Bleu alcian
Formule: C₅₆H₆₈Cl₄CuN₁₆S₄
Point de fusion: 148 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010720
Numéro CAS: 33864-99-2
EINECS: 251-705-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark blue to purple Powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥50 %
UV Lambda max 615 to 635 nm (in water)
BSC Certification Passes