(4-Methoxycarbonylbenzyl)triphenylphosphonium chloride ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
(4-(Methoxycarbonyl)benzyl)triphenylphosphonium chloride
B21729.03
B21729.06
B21729.14
B21729.03EA
30.8
EUR
B21729.03
B21729.06
B21729.14
(4-Methoxycarbonylbenzyl)triphenylphosphonium chloride ≥97%
(4-Methoxycarbonylbenzyl)triphenylphosphonium chloride
Purity: 97%
CAS No.: 1253-47-0
Molecular Formula: C27H24ClO2P
Formula Weight: 446.91
Melting Point: 230-235°
MDL No.: MFCD02683069
Formule:
C₂₇H₂₄ClO₂P Point de fusion: 230…235 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02683069 Numéro CAS: 1253-47-0 |