Imprimer
(4-Cyanobenzyl)triphenylphosphonium chloride ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
L12187.06 L12187.14
L12187.06EA 41.6 EUR
L12187.06 L12187.14
(4-Cyanobenzyl)triphenylphosphonium chloride ≥99%
(4-Cyanobenzyl)triphenylphosphonium chloride
Purity: 99% CAS No.: 20430-33-5 Molecular Formula: C26H21ClNP Formula Weight: 413.89 Odour: Odourless Melting Point: 322-326° Beilstein Reference: 4630137 MDL No.: MFCD00011752
Formule: C₂₆H₂₁ClNP
Point de fusion: 322…326 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011752
Numéro CAS: 20430-33-5