(4-Nitrobenzyl)triphenylphosphonium chloride ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
(4-Nitrobenzyl)triphenylphosphonium bromide
A15288.06
A15288.14
A15288.06EA
26.8
EUR
A15288.06
A15288.14
(4-Nitrobenzyl)triphenylphosphonium chloride ≥98%
(4-Nitrobenzyl)triphenylphosphonium chloride
Purity: 98%
CAS No.: 2767-70-6
Molecular Formula: C25H21BrNO2P
Formula Weight: 478.33
Melting Point: ca 280° dec.
MDL No.: MFCD00032108
Formule:
C₂₅H₂₁BrNO₂P Point de fusion: ∼ 280 °C (dec.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00032108 Numéro CAS: 2767-70-6 EINECS: 220-444-0 |