Imprimer
2-Mercaptobenzoxazole ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A12346.14 A12346.22
A12346.14EA 39.6 EUR
A12346.14 A12346.22
2-Mercaptobenzoxazole ≥98%
2-Mercaptobenzoxazole
Purity: 98+% CAS No.: 2382-96-9 Molecular Formula: C7H5NOS Formula Weight: 151.19 Melting Point: 189-194° Beilstein Reference: 119483
Formule: C₇H₅NOS
Point de fusion: 189…194 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005769
Numéro CAS: 2382-96-9
EINECS: 219-191-9