Imprimer
1-(Trifluoroacétyl)imidazole ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2,2,2-Trifluoro-1-(1H-imidazol-1-yl)ethanone
L00135.09 L00135.18
L00135.09EA 93.6 EUR
L00135.09 L00135.18
1-(Trifluoroacétyl)imidazole ≥98%
1-(Trifluoroacétyl)imidazole
Purity: 98+% CAS No.: 1546-79-8 Molecular Formula: C5H3F3N2O Formula Weight: 164.09 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 45°(113°F) Refractive Index: 1.4240 Odour: Pungent Boiling Point: 45-46°/14mm Beilstein Reference: 608904 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00014501
Formule: C₅H₃F₃N₂O
Point d'ébullition: 45…46 °C (14 mmHg)
Densité: 1.441
Point d'éclair: 45 °C (113 °F)
Numéro MDL: MFCD00014501
Numéro CAS: 1546-79-8
EINECS: 216-282-5
ADR: 3,III