Imprimer
1-Methylimidazole-4-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR10542-1G OR10542-5G OR10542-25G
APOSOR10542-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10542-1G APOSOR10542-5G APOSOR10542-25G
1-Methylimidazole-4-carboxylic acid
1-Methylimidazole-4-carboxylic acid
Formule: C₅H₆N₂O₂
Numéro MDL: MFCD02179560
Numéro CAS: 41716-18-1