Imprimer
Chlorure de diméthyl-2-mercaptoéthylammonium 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
115810050 115810250 115811000
ACRO115810050EA 51.6 EUR
ACRO115810050 ACRO115810250 ACRO115811000
Chlorure de diméthyl-2-mercaptoéthylammonium 95%
Chlorure de diméthyl-2-mercaptoéthylammonium
Formule: C₄H₁₂ClNS
Point de fusion: 154…159 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012633
Numéro CAS: 13242-44-9
EINECS: 236-221-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodimetric ≥94 %
GC ≥96.0 %
Enantiomeric excess ≥98.0 %
Specific optical rotation -7° to -9° (20°C, 589 nm) (c=1, chloroform)