Imprimer
(Iodométhyl)phosphonate de diéthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A13697.06 A13697.14 A13697.22
A13697.06EA 86.3 EUR
A13697.06 A13697.14 A13697.22
(Iodométhyl)phosphonate de diéthyle ≥98%
(Iodométhyl)phosphonate de diéthyle
Purity: 98+% CAS No.: 10419-77-9 Molecular Formula: C5H12IO3P Formula Weight: 278.03 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4995 Boiling Point: 112-114°/1mm Beilstein Reference: 1812052 MDL No.: MFCD00041386
Formule: C₅H₁₂IO₃P
MW: 278.03 g/mol
Point d'ébullition: 112…114 °C (1 mmHg)
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041386
Numéro CAS: 10419-77-9
EINECS: 233-895-3