Imprimer
Triethyl-2-phosphonobutyrate ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 2-(diethoxyphosphoryl)butanoate
L09329.06 L09329.14
L09329.06EA 42.5 EUR
L09329.06 L09329.14
Triethyl-2-phosphonobutyrate ≥97%
Triethyl-2-phosphonobutyrate
Purity: 97% CAS No.: 17145-91-4 Molecular Formula: C10H21O5P Formula Weight: 252.25 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4330 Boiling Point: 105-106°/2mm Beilstein Reference: 1789280 MDL No.: MFCD00041347
Formule: C₁₀H₂₁O₅P
Point d'ébullition: 105…106 °C (2 mmHg)
Densité: 1.064
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041347
Numéro CAS: 17145-91-4