(Cyanométhyl)phosphonate de diéthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
A10218.14
A10218.22
A10218.36
A10218.14EA
91
EUR
A10218.14
A10218.22
A10218.36
(Cyanométhyl)phosphonate de diéthyle ≥98%
(Cyanométhyl)phosphonate de diéthyle
Purity: 98+%
CAS No.: 2537-48-6
Molecular Formula: C6H12NO3P
Formula Weight: 177.14
Flash Point:
Formule:
C₆H₁₂NO₃P Point d'ébullition: 132…135 °C (1.2 mmHg) Densité: 1.094 Point d'éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001893 Numéro CAS: 2537-48-6 EINECS: 219-806-0 ONU: 3278 ADR: 6.1,III |