Imprimer
(Cyanométhyl)phosphonate de diéthyle 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
114270100 114270500 114272500
ACRO114270100EA 70.2 EUR
ACRO114270100 ACRO114270500 ACRO114272500
(Cyanométhyl)phosphonate de diéthyle 96%
(Cyanométhyl)phosphonate de diéthyle
Formule: C₆H₁₂NO₃P
MW: 177.14 g/mol
Point d'ébullition: 101…102 °C (.4 mmHg)
Densité: 1.09 g/cm³
Point d'éclair: >112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001893
Numéro CAS: 2537-48-6
EINECS: 219-806-0
ONU: 3278
ADR: 6.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4312 to 1.4332 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Additional info Cr2O3: 0.00005 %
Particle size 205 µm (D50) Typical