Imprimer
Dihydro-3,3-diméthylfuranne-2,5-dione 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2,2-Dimethylsuccinicanhydride
308760010 308760050
ACRO308760010EA 76.1 EUR
ACRO308760010 ACRO308760050
Dihydro-3,3-diméthylfuranne-2,5-dione 98%
Dihydro-3,3-diméthylfuranne-2,5-dione
Formule: C₆H₈O₃
Point d'ébullition: 219…220 °C
Point de fusion: 26…30 °C
Point d'éclair: 108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00022608
Numéro CAS: 17347-61-4
EINECS: 241-371-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 26 to 30 °C
GC ≥97.5 %