Chlorure de diméthylcarbamoyle 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
Dimethylcarbamyl chloride
L03415.14
L03415.22
L03415.14EA
24
EUR
L03415.14
L03415.22
Chlorure de diméthylcarbamoyle 96%
Chlorure de diméthylcarbamoyle
Purity: 96%
CAS No.: 79-44-7
Molecular Formula: C3H6ClNO
Formula Weight: 107.54
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.4530
Odour: Unpleasant
Melting Point: -33°
Boiling Point: 167-168°
Beilstein Reference: 878197
UN No.: 2262
MDL No.: MFCD00000635
Formule:
C₃H₆ClNO Point d'ébullition: 167…168 °C Point de fusion: –33 °C Densité: 1.171 Point d'éclair: 68 °C (154 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000635 Numéro CAS: 79-44-7 EINECS: 201-208-6 ONU: 2262 ADR: 8,II |