Imprimer
2,4-Dichloro-5-méthoxypyrimidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D3508-25G D3508-5G
TCIAD3508-25GEA 252 EUR
TCIAD3508-25G TCIAD3508-5G
2,4-Dichloro-5-méthoxypyrimidine ≥98.0% (par GC)
2,4-Dichloro-5-méthoxypyrimidine
Formule: C₅H₄Cl₂N₂O
Numéro MDL: MFCD02685670
Numéro CAS: 19646-07-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=abfbcc51c79ca597cfa93f31cba7e284783e72d2&vid=abfbcc51c79ca597cfa93f31cba7e284783e72d2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 72.0 deg-C