Imprimer
(Aminomethyl)phosphonic acid 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: (Aminomethyl)phosphonic Acid, AMPA
L09833.03 L09833.MD L09833.06
L09833.03EA 160 EUR
L09833.03 L09833.MD L09833.06
(Aminomethyl)phosphonic acid 99%
(Aminomethyl)phosphonic acid
Purity: 99% CAS No.: 1066-51-9 Molecular Formula: CH6NO3P Formula Weight: 111.04 Melting Point: ca 290° dec. Beilstein Reference: 1701219
Formule: CH₆NO₃P
MW: 111.04 g/mol
Point de fusion: ∼ 290 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008105
Numéro CAS: 1066-51-9