Imprimer
(Aminomethyl)phosphonic acid 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: (Aminomethyl)phosphonic Acid, AMPA
291640010 291642500 291640050
ACRO291640010EA 144 EUR
ACRO291640010 ACRO291642500 ACRO291640050
(Aminomethyl)phosphonic acid 99%
(Aminomethyl)phosphonic acid
Formule: CH₆NO₃P
MW: 111.04 g/mol
Point de fusion: >300 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008105
Numéro CAS: 1066-51-9
ONU: 3261
ADR: 8 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %