Imprimer
2,2-Diphenylacetamide ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
L08485.06 L08485.14
L08485.06EA 77.8 EUR
L08485.06 L08485.14
2,2-Diphenylacetamide ≥98%
2,2-Diphenylacetamide
Purity: 98% CAS No.: 4695-13-0 Molecular Formula: C14H13NO Formula Weight: 211.26 Melting Point: 164-167° Beilstein Reference: 1871583 Merck Reference: 14,3316 MDL No.: MFCD00025496
Formule: C₁₄H₁₃NO
Point de fusion: 164…167 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025496
Numéro CAS: 4695-13-0
Merck Index: 14,3316