4-Méthyl-2-pentyne ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
H53442.03
H53442.06
H53442.14
H53442.03EA
34.1
EUR
H53442.03
H53442.06
H53442.14
4-Méthyl-2-pentyne ≥97%
4-Méthyl-2-pentyne
Purity: 97%
CAS No.: 21020-27-9
Molecular Formula: C6H10
Formula Weight: 82.15
Flash Point: -12°(-10°F)
Refractive Index: 1.407
Boiling Point: 71-73°
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00041615
Formule:
C₆H₁₀ Point d'ébullition: 71…73 °C Densité: 0.711 Point d'éclair: –12 °C (10 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00041615 Numéro CAS: 21020-27-9 ADR: 3,II |