Éthyle 4-chloroacétylacétate ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
Ethyl 4-chloro-3-oxobutanoate
A15641.0B
A15641.18
A15641.30
A15641.0BEA
334
EUR
A15641.0B
A15641.18
A15641.30
Éthyle 4-chloroacétylacétate ≥97%
Éthyle 4-chloroacétylacétate
Purity: 97%
CAS No.: 638-07-3
Molecular Formula: C6H9ClO3
Formula Weight: 164.59
Flash Point: 92°(198°F)
Refractive Index: 1.4520
Melting Point: -8°
Boiling Point: 220°
Beilstein Reference: 1761275
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00000939
Formule:
C₆H₉ClO₃ Point d'ébullition: 220 °C Point de fusion: –8 °C Densité: 1.212 Point d'éclair: 92 °C (198 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000939 Numéro CAS: 638-07-3 EINECS: 211-317-0 ADR: 8,II |