Imprimer
Thulium(III) nitrate hydrate ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Thulium trinitrate hydrate
14579.04 14579.09 14579.18
14579.04EA 122 EUR
14579.04 14579.09 14579.18
Thulium(III) nitrate hydrate ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Thulium(III) nitrate hydrate
Purity: 99.9% Molecular Formula: Tm(NO3)3.xH2O (x≈5) Formula Weight: 354.95(anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates UN No.: 1477 MDL No.: MFCD00149875
Formule: N₃O₉Tm·xH₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149875
Numéro CAS: 36548-87-5
EINECS: 239-069-9
ONU: 1477
ADR: 5.1,III