Imprimer
Chlorure de (4-chlorobenzyl)triphénylphosphonium ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A11769.14 A11769.22 A11769.36
A11769.14EA 70 EUR
A11769.14 A11769.22 A11769.36
Chlorure de (4-chlorobenzyl)triphénylphosphonium ≥98%
Chlorure de (4-chlorobenzyl)triphénylphosphonium
Purity: 98+% CAS No.: 1530-39-8 Molecular Formula: C25H21Cl2P Formula Weight: 423.32 Melting Point: 286-291° Beilstein Reference: 4173400
Formule: C₂₅H₂₁Cl₂P
Point de fusion: 286…291 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041533
Numéro CAS: 1530-39-8
EINECS: 216-228-0