Imprimer
Nicotinohydrazide 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Nicotinohydrazide, (3-Pyridylcarbonyl)hydrazine, Pyridine-3-carbohydrazide
148200250 148201000
ACRO148200250EA 44.8 EUR
ACRO148200250 ACRO148201000
Nicotinohydrazide 97%
Nicotinohydrazide
Formule: C₆H₇N₃O
MW: 137.14 g/mol
Point de fusion: 160…163 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006383
Numéro CAS: 553-53-7
EINECS: 209-041-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 163 °C
Assay ≥96.0 %