Imprimer
Stéarate d'isobutyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.43070.2500 8.43070.0100 8.43070.1000
8.43070.2500EA 100 EUR
8.43070.2500 8.43070.0100 8.43070.1000
Stéarate d'isobutyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Stéarate d'isobutyle
Formule: C₂₂H₄₄O₂
Numéro CAS: 646-13-9
EINECS: 211-466-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point 28.9 °C
Density 0.85 g/cm3 (20 °C)