Bromure de didodécyldiméthylammonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
D1974-25G
D1974-500G
D1974-100G
TCIAD1974-25GEA
66
EUR
TCIAD1974-25G
TCIAD1974-500G
TCIAD1974-100G
Bromure de didodécyldiméthylammonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Bromure de didodécyldiméthylammonium
Formule:
C₂₆H₅₆BrN MW: 462.65 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00041969 Numéro CAS: 3282-73-3 EINECS: 221-923-7 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 161.0 to 167.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |