Imprimer
Imidazolidine-2-one hémihydraté 99+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2-Imidazolidone hemihydrate
122040025 122040250 122045000 122040100
ACRO122040025EA 168 EUR
ACRO122040025 ACRO122040250 ACRO122045000 ACRO122040100
Imidazolidine-2-one hémihydraté 99+%
Imidazolidine-2-one hémihydraté
Formule: C₃H₆N₂O·0.5H₂O
MW: 95.10 g/mol (86.09 anhy)
Point d'ébullition: >100 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 58 °C
Point d'éclair: 265 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02662355
Numéro CAS: 121325-67-5
EINECS: 204-436-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Adhering crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤13 %
GC ≥99.0 %
Elemental Analysis 5.1 to 5.6 % N